主要文件
Z136778
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 6 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$87.00
$87.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$87.00
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.72
$87.00
请联系客服了解存货情况
特点
fits shaft o.d. 6 mm
制造商/商品名称
Ace Glass 812407
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
法律信息
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)