主要文件
Z130958
Nalgene® Griffin beakers
capacity 100 mL, translucent polypropylene
别名:
PP beaker, nalgene PP beaker
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$58.60
$58.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$58.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
$58.60
请联系客服了解存货情况
物料
translucent polypropylene
特点
graduations
包装
pkg of 12 ea
制造商/商品名称
Nalgene 1201-0100
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1