主要文件
Z125547
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
For electrode with hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 12.5-14.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
标签
G
接合处
joint: ST/NS24/40
制造商/商品名称
Ace Glass 526157
螺纹内径
12.5-14.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
法律信息
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
替代部件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)