主要文件
Z125350
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 10/18, thread I.D. 6.5 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$64.80
$64.80
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$64.80
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
$64.80
请联系客服了解存货情况
标签
A
接合处
joint: ST/NS10/18
制造商/商品名称
Ace Glass 502824
螺纹内径
6.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
法律信息
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
替代部件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)