主要文件
Z125342
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 12.7 mm (1/2 in.)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$102.00
$102.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$102.00
About This Item
分類程式碼代碼:
27121703
NACRES:
NB.35
$102.00
请联系客服了解存货情况
特點
for tubing o.d. 12.7 mm (1/2 in.)
製造商/商標名
Ace Glass 1171015
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use in place of O-rings on threaded glassware.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)