Merck
Z123552
Sigma-Aldrich
Fluorolube®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
參數
1370-4000 cm-1 spectral range
技術
IR spectroscopy: suitable
一般說明
用于红外样品糊剂。1 盎司管。
法律資訊
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3