主要文件
Z120960
Syringe pressure caps
sterile
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$33.10
$33.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 EA
$33.10
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.03
$33.10
请联系客服了解存货情况
物料
polyolefin
无菌性
sterile
包装
bag of 100 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Disposable. For use with Luer lock or regular Luer syring tips, covers entire Luer skirt of syringe.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)