描述
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特点
no. of atoms 65
no. of bonds 90
制造商/商品名称
Cochranes 0045
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一个广泛的模型系统,提供 12 种塑料原子颜色的 15 种原子键合配置。 碳原子以九种构型表示:线性、三角形(五种角度变化)、四面体、八面体、三角-双锥体。型号有两种尺寸:轨道和迷你。备用原子中心和键合管可用于所有模型套件。
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
在没有工作手册用于自我指导工作的Orbit分子构建系统中的一种基础子集。 包含足够的原子和键用于建立简单的模型来理解化学结构,包括:烃、环结构、醇和酯、简单的无机分子和生命的基本分子 - 糖、氨基酸、甘油和脂肪酸。
规格:3 cm = 0.1 纳米(1 A),Orbit
组分:
原子
结合键
规格:3 cm = 0.1 纳米(1 A),Orbit
组分:
原子
- 1-prong:氢,白色(18),氮,蓝色(2),氧,红色(2),氯,绿色(6)
- 2-prong线性:碳,黑色(2)
- 2-prong 110°:氧,红色(6)
- 3-prong 120°:碳,黑色(6),氮,蓝色(2)
- 4-prong四面体:碳,黑色(12),氮,蓝色(2),氧,红色(2),磷,紫色(1),硫,黄色(1)
- 6-prong八面体:碳,黑色(2)
- 5-prong三角双锥体:碳,黑色(2)
- X pegs (4)
结合键
- Orbit v柔白色,5cm(6)
- 超厚淡灰色,3.5 cm (50)
- 超厚淡灰色,2 cm (20)
- 超硬,灰色3.5 cm(15)
其他客户在看
商品
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.