主要文件
Z111392
Sigma-Aldrich
大负荷模拟 Wig-L-Bug® 研磨器/混合器
AC/DC input 115 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151817
产品Z111392监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
存货情况
not available in EU
一般描述
用于需要长时间持续进行的混合和研磨操作。具有 30 分钟定时器和风冷电机。配备用于 1/2 英寸直径×1 英寸长的样品瓶的接头。
法律信息
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)