主要文件
Z107328
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 1,000 mL, with 4 mm glass stopcock, joint: ST/NS 24/40
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$330.00
$330.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$330.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$330.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
接合处
joint: ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
closure type PTFE stopcock
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)