主要文件
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$90.50
$90.50
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$90.50
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
$90.50
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE
特点
Flexible
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art H37774-0101
长度 × 直径
53 mm × 12.5 mm
长度
13 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)