主要文件
Z105694
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 12 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$31.30
$31.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$31.30
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
$31.30
请联系客服了解存货情况
物料
PE
特点
Rigid
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37772-0000
长度
12 in.
12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)