主要文件
Z101311
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with side-arm
joint: ST/NS 19/22
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$77.40
$77.40
预计发货时间2025年5月29日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$77.40
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$77.40
预计发货时间2025年5月29日详情
接合处
joint: ST/NS19/22
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
联系
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)