主要文件
Z100277
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 19/22
别名:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$200.00
$200.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$200.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$200.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS19/22
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Replacement part for Diazald Kit.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)