Merck
X1376
Sigma-Aldrich
对二甲苯磺酸 水合物
≥98%
别名:
2,5-二甲苯磺酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$158.00
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$158.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O3S · xH2O
CAS号:
分子量:
186.23 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98%
SMILES字符串
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
InChI key
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
应用
用于测定血清胆固醇的试剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)