Merck
W6837
Fumaric acid-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOO13CCH=CH13COOH
分子量:
118.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
等级
cGMP
同位素纯度
≥99 atom % 13C
方案
≥98% (CP)
mp
298-300 (subl) (lit.)
质量偏移
M+2
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
446.0 °F - closed cup
闪点(°C)
230 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)