Merck
W502804
Sigma-Aldrich
碳酸丙烯酯
≥99%
别名:
1,2-丙二醇碳酸酯, 4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
Beilstein:
107913
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)