Merck
W501603
Sigma-Aldrich
3-糠醛
≥97%
别名:
3-呋喃甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4O2
CAS号:
分子量:
96.08
Beilstein:
105852
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
生物来源
synthetic
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
沸点
144 °C/732 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
sulfurous
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChI key
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
118.4 °F - closed cup
闪点(°C)
48 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)