Merck
W478100
Sigma-Aldrich
L-半胱氨酸甲酯 盐酸盐
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS号:
分子量:
171.65
FEMA编号:
4781
Beilstein:
3685824
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
mp
142 °C (dec.) (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
odorless
SMILES字符串
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)