Merck
W434900
Sigma-Aldrich
顺-4-癸烯-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
156.27
FEMA號碼:
4349
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
化驗
97%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
fruity
SMILES 字串
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
InChI 密鑰
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter