Merck
W424101
Sigma-Aldrich
正己胺
99%
别名:
1-氨基己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5NH2
CAS号:
分子量:
101.19
FEMA號碼:
4241
Beilstein:
1731298
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
11.016
化驗
99%
expl. lim.
2.1-9.3 %
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
InChI 密鑰
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter