Merck
W415901
Sigma-Aldrich
2-甲氧基苯硫酚
≥97%, FG
别名:
2-甲氧基硫代苯酚, 硫代愈疮木酚, 邻甲氧基苯硫酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4SH
CAS号:
分子量:
140.20
FEMA编号:
4159
Beilstein:
2042178
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
12.139
NACRES:
NA.21
性状检查:
meaty; spicy; smoky
等级:
FG
Halal
生物来源:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
食品过敏原:
no known allergens
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.591 (lit.)
沸点
99 °C/8 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
密度
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
meaty; spicy; smoky
SMILES字符串
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
2-Methoxythiophenol is a sulfur-containing compound that can be used as a flavoring agent.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)