Merck
W415201
Sigma-Aldrich
乙酸异丙烯酯
99%
别名:
1-甲基乙烯基乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
100.12
FEMA编号:
4152
Beilstein:
1280347
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.822
生物来源
synthetic
方案
99%
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
沸点
94 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
性状检查
berry
SMILES字符串
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI key
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
66.2 °F - closed cup
闪点(°C)
19 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)