Merck
W393011
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
别名:
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W393011-SAMPLE
$67.20
1 KG
$336.00
5 KG
$1,210.00
$67.20
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W393011-SAMPLE
$67.20
1 KG
$336.00
5 KG
$1,210.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20O2
CAS号:
分子量:
184.28
FEMA编号:
3930
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
09.399
NACRES:
NA.21
$67.20
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价索取更多信息
等级
FG
Halal
质量水平
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
apple; banana; grape; green; waxy; pear
SMILES字符串
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
InChI key
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)