Merck
W364118
Sigma-Aldrich
反式-2-癸烯酸乙酯
≥95%, stabilized, FG
别名:
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W364118-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$302.00
1 KG
$1,750.00
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W364118-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$302.00
1 KG
$1,750.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
198.30
FEMA编号:
3641
EC 号:
欧洲委员会编号:
10577
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.283
NACRES:
NA.21
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥95%
包含
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
沸点
251 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fruity; citrus
SMILES字符串
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
InChI key
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)