Merck
W350508
Sigma-Aldrich
3-甲基丁基-2-甲基丁酸酯
≥98%, FG
别名:
2-甲基丁酸异戊酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O2
CAS号:
分子量:
172.26
FEMA编号:
3505
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.530
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
沸点
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
apple; blueberry; cherry; fruity; sweet
SMILES字符串
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
143.6 °F - closed cup
闪点(°C)
62 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)