Merck
W348805
Sigma-Aldrich
2-甲基戊酸乙酯
≥98%, FG
别名:
Manzanate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W348805-SAMPLE
$91.70
200 G
$116.00
4 KG
$949.00
$91.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W348805-SAMPLE
$91.70
200 G
$116.00
4 KG
$949.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
144.21
FEMA编号:
3488
EC 号:
欧洲委员会编号:
10616
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.526
NACRES:
NA.21
$91.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
沸点
153-152 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
green; melon; fruity
SMILES字符串
CCCC(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
HZPKNSYIDSNZKW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
102.2 °F - closed cup
闪点(°C)
39 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Saeedeh Noushini et al.
Scientific reports, 10(1), 19799-19799 (2020-11-15)
Diverse methods have been used to sample insect semiochemicals. Sampling methods can differ in efficiency and affinity and this can introduce significant biases when interpreting biological patterns. We compare common methods used to sample tephritid fruit fly rectal gland volatiles