Merck
W339709
Sigma-Aldrich
戊酸糠酯
≥97%, FG
别名:
戊酸糠酯, 2-戊酸呋喃甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O3
CAS号:
分子量:
182.22
FEMA编号:
3397
EC 号:
欧洲委员会编号:
10647
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
13.068
NACRES:
NA.21
如需咨询该产品W339709,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
生物来源
synthetic
等级
FG
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
沸点
82-83 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fatty; green
SMILES字符串
CCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-6-10(11)13-8-9-5-4-7-12-9/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
InChI key
HRYAVTBTUKVHBU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
208.4 °F - closed cup
闪点(°C)
98 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)