Merck
W338820
Sigma-Aldrich
2-十三烷酮
≥98%, natural, FG
别名:
甲基十一烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10COCH3
CAS号:
分子量:
198.34
FEMA编号:
3388
Beilstein:
1757402
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
7.103
生物来源
botanical
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
沸点
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
fatty; mushroom; waxy
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
InChI key
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
224.6 °F - closed cup
闪点(°C)
107 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)