Merck
W335400
Sigma-Aldrich
反式 2-丁烯酸己酯
≥95%, FG
别名:
巴豆酸己酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
170.25
FEMA编号:
3354
EC 号:
欧洲委员会编号:
10688
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.266
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
green; fruity; pear; pineapple; sweet
SMILES字符串
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
InChI key
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
192.2 °F
闪点(°C)
89 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)