Merck
W322400
Sigma-Aldrich
2-苯基-2-丁烯醛,顺式反式的混合物
≥97%, FG
别名:
cocoa butenal
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=C(C6H5)CHO
CAS号:
分子量:
146.19
FEMA號碼:
3224
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
670
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
5.062
NACRES:
NA.21
感官的:
cocoa; honey; musty; floral
等級:
FG
Halal
生物源:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
如需咨询该产品W322400,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
生物源
synthetic
等級
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
177 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cocoa; honey; musty; floral
SMILES 字串
[H]C(=O)C(=CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
DYAOGZLLMZQVHY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.8 °F
閃點(°C)
106 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)