Merck
W310808
Sigma-Aldrich
乙酰香兰素
≥98%, FG
别名:
4-甲酰-2-甲氧基苯基醋酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W310808-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$109.00
1 KG
$319.00
5 KG
$1,350.00
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W310808-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$109.00
1 KG
$319.00
5 KG
$1,350.00
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
CAS号:
分子量:
194.18
FEMA编号:
3108
EC 号:
欧洲委员会编号:
225
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.035
NACRES:
NA.21
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥98%
mp
77-79 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
creamy; sweet; vanilla
SMILES字符串
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor