Merck
W244740
Sigma-Aldrich
壬酸乙酯
natural, 98%, FG
别名:
洋绣球酸乙酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W244740-SAMPLE-K
$82.50
1 KG
$819.00
$82.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W244740-SAMPLE-K
$82.50
1 KG
$819.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS号:
分子量:
186.29
FEMA编号:
2447
Beilstein:
1759169
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.107
NACRES:
NA.21
$82.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
质量水平
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸汽压
0.08 mmHg ( 25 °C)
方案
98%
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
沸点
119 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
oily; nutty; fruity
SMILES字符串
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)