Merck
W243108
Sigma-Aldrich
环己基丙酸乙酯
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20O2
CAS号:
分子量:
184.28
FEMA號碼:
2431
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2095
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.488
生物源
synthetic
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
SMILES 字串
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup