Merck
127132
Sigma-Aldrich
邻甲基苄胺
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2NH2
CAS号:
分子量:
121.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI 密鑰
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Methylbenzylamine (o-Methylbenzylamine) was used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Heteroatom-directed lateral lithiation: synthesis of isoquinoline derivatives from N-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylbenzylamines.
Clark RD, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 23-30 (1994)