Merck
W231304
Sigma-Aldrich
异丁酸香茅酯
≥92%, FCC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS号:
分子量:
226.36
FEMA號碼:
2313
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
296
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.421
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Kosher
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥92%
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
citrus; fruity; tropical; sweet
SMILES 字串
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves