等級
FG
Kosher
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥85%
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; fruity; citrus; floral; sweet
SMILES 字串
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
InChI 密鑰
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Material may darken over time.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup