Merck
W229202
Sigma-Aldrich
肉桂油,锡兰型
FCC, FG
别名:
Cinnamomum Zeylanicum
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2292
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
光學活性
[α]20/D −0.5°, neat
來源
Sri Lanka origin
折射率
n20/D 1.533
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cinnamon; clove; spicy; woody
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)