Merck
W227102
Sigma-Aldrich
芹菜籽油
natural, FCC, FG
别名:
Apium Graveolens
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
2271
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
Apium graveolens L.
等级
FG
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
旋光性
[α]20/D +70.0°, neat
来源
India origin
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
沸点
183 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
celery
性状检查
celery
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
134.6 °F - closed cup
闪点(°C)
57 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)