Merck
W222801
Sigma-Aldrich
乙酸钙 水合物
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Ca · xH2O
分子量:
158.17 (anhydrous basis)
FEMA號碼:
2228
Beilstein:
3692527
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
化驗
99%
SMILES 字串
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)