Merck
W214520
Sigma-Aldrich
甲酸苄酯
natural, 97%, FG
别名:
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
136.15
FEMA编号:
2145
Beilstein:
150-84-5
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.435
NACRES:
NA.21
等级
FG
Halal
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
97%
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
沸点
203 °C (lit.)
密度
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fruity; pineapple; sweet
SMILES字符串
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI key
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)