Merck
W202118
Sigma-Aldrich
丁酸烯丙酯
≥98%, FG
别名:
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W202118-SAMPLE-K
$79.40
1 KG
$348.00
$79.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W202118-SAMPLE-K
$79.40
1 KG
$348.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
128.17
FEMA號碼:
2021
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
280
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.054
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
$79.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; waxy; fruity; sweet
SMILES 字串
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)