主要文件
THS01436
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
5% Pt/C, doped with Bi
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$334.00
$334.00
预计发货时间2025年4月22日详情
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$334.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103817
NACRES:
NB.35
$334.00
预计发货时间2025年4月22日详情
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01436
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)