主要文件
TEM-FFT200CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
别名:
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 200 MESH CU GRIDS
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
尺寸
200 mesh
一般描述
A 10nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper Grid, 200 mesh.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)