主要文件
TEM-CF300CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
别名:
CARBON FILM 300# COPPER 25PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
产品TEM-CF300CU监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
包装
box of 25
尺寸
300 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 300 mesh.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)