主要文件
TEM-CF100HCU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 100 mesh, box of 25
别名:
CARBON ONLY ON HEX COPPER GRIDS 25/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
产品TEM-CF100HCU监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
carbon film
copper grid
描述
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
包装
box of 25
尺寸
100 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 100 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)