Merck
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-四氨基嘧啶 硫酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$68.40
$68.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$68.40
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8N6 · H2SO4
CAS号:
分子量:
238.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$68.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)