About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2S · HCl
CAS号:
分子量:
185.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
O=S1(CCC(N)CC1)=O.Cl
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChI key
XUECUYGAJXDZKG-UHFFFAOYSA-N