主要文件
SYNV105550
Synthware vacuum trap
body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint
别名:
Synthware V105550
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$329.00
$329.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$329.00
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.51
$329.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware V105550
长度
300 mm , below joint
主体外径
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)