主要文件
SYNS532440
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware S532440
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$70.20
$70.20
预计发货时间2025年6月03日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$70.20
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.51
$70.20
预计发货时间2025年6月03日详情
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware S532440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)